Dokumente
506181
Sigma-Aldrich
p75NTR-Signalweg-Inhibitor, zellpermeabel, TAT-Pep5
The p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5 controls the biological activity of p75NTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonym(e):
p75NTR-Signalweg-Inhibitor, zellpermeabel, TAT-Pep5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C150H227N57O32S2
Molekulargewicht:
3404.90
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der p75NTR-Inhibitor Pep5 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-506180&;#124;[/islink]">;506180<;/A>;) wird durch Fusionierung mit der N-terminalen Proteintransduktionsdomänensequenz (11 Aminosäuren) des HIV-Proteins TAT zellpermeabel gemacht. Blockiert nachweislich wirksam die MAG- und Nogo-induzierte Hemmung des Neuritenwachstums bei dorsalen Wurzelganglien (DRG) wie auch bei postnatalen Kleinhirnneuronen. Ein potenzielles Therapeutikum gegen die Hemmung der Regeneration im zentralen Nervensystem.
Der p75NTR-Inhibitor Pep5 (Katalog-Nr. 506180) wird mit der N-terminalen, 11 Aminosäuren langen Proteintransduktionsdomänensequenz des HIV-Proteins TAT fusioniert und so membrangängig gemacht. Hemmt in vitro nachweislich die Assoziation von p75NTR und Rho-GDI. Blockiert Berichten zufolge bei einer Konzentration von 100 nM wirksam die MAG- und Nogo-induzierte Hemmung des Neuritenwachstums bei dorsalen Wurzelganglien (DRG) wie auch bei postnatalen Kleinhirnneuronen. Berichten zufolge ein potenzielles Therapeutikum gegen die Hemmung der Regeneration im zentralen Nervensystem.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Blockierung der MAG- und Nogo-induzierten Hemmung des Neuritenwachstums
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H₂;N-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Cys¹;²;-Phe-Phe-Arg-Gly-Gly-Phe-Phe-Asn-His-Asn-Pro-Arg-Tyr-Cys²;⁶;-OH
Disulfidbindung (12-26)
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Yamashita, T., and Tohyama, M. 2003. Nat. Neurosci.6, 461.
Schwarze, S.R., et al. 1999. Science285, 1569.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ryo Uetsuki et al.
Biochemistry and biophysics reports, 26, 101003-101003 (2021-05-28)
The low-affinity nerve growth factor receptor p75 is a stratified epithelial stem/progenitor marker of human epithelia. We found OM-1, a human squamous cell carcinoma (SCC) cell line, showed distinct cells with p75 cluster, especially located at the center of a
Wei Sun et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 1018586-1018586 (2022-11-29)
Prenatal exposure to maternal infection increases the risk of offspring developing schizophrenia in adulthood. Current theories suggest that the consequences of MIA on mBDNF secretion may underlie the increased risk of cognitive disorder. There is little evidence for whether the
Xinxin Zhou et al.
Molecular pain, 16, 1744806920922100-1744806920922100 (2020-05-02)
HIV-associated neuropathic pain (HNP) is a common complication for AIDS patients. The pathological mechanism governing HNP has not been elucidated, and HNP has no effective analgesic treatment. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a member of the neurotrophic factor family related