506153
p38 MAP Kinase Inhibitor IV
The p38 MAP Kinase Inhibitor IV, also referenced under CAS 1638-41-1, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
p38 MAP Kinase Inhibitor IV, 2,2ʹ-Sulfonyl-bis-(3,4,6-trichlorophenol), MT4
Größe auswählen
CHF 187.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 187.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 4.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(c2c(c(cc(c2O)Cl)Cl)Cl)c1c(c(cc(c1O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H4Cl6O4S/c13-3-1-5(15)9(19)11(7(3)17)23(21,22)12-8(18)4(14)2-6(16)10(12)20/h1-2,19-20H
InChIKey
AKUKHICVNCCQHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable