5.05732
GBR 12909 Dihydrochloride
Synonym(e):
GBR 12909 Dihydrochloride, 1-(2-Bis(4-fluorophenyl)methoxy)ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine Hydrochloride, Dopamine Active Transporter Inhibitor, GBR 12909, DAT Inhibitor, GBR 12909, GBR12909
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
1 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
InChIKey
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
DAT
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hewitt, K., et al. 2009. Neuropharm.57, 678.
Prisinzano, T. et al. 2002. J. Med. Chem.45, 4371.
Andersen, P., et al. 1989. Eur. J. Pharmacol.166, 493.
Heikkila, R., et al. 1984. Eur. J. Pharmacol.103, 142.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable