5.05017
UBP310
Synonym(e):
UBP310, GluK1/GluK3 antagonist, UBP310, (S)-1-(2-Amino-2-carboxyethyl)-3-(2-carboxy-thiophene-3-yl-methyl)-5-methylpyrimidine-2,4-dione, UBP-310, UBP 310
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
10 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H15N3O6S/c1-7-4-16(6-9(15)12(19)20)14(23)17(11(7)18)5-8-2-3-24-10(8)13(21)22/h2-4,9H,5-6,15H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)/t9-/m0/s1
InChIKey
ZTAZUCRXCRXNSU-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
GluK1
Gluk3
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Atlason, T., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 1036.
Perrais, D., et al. 2009. Neuropharmacol.56, 131.
Dolman, P., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 1558.
Mayer, L., et al. 2006. J. Neurosci.26, 2852.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable