5.04041
CaCC Blocker IV, Benzbromarone
Synonym(e):
CaCC Blocker IV, Benzbromarone, CaCC Blocker IV, Calcium-Activated Chloride Channel Blocker IV, TMEM16 Blocker IV, (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethylbenzofuran-3-yl)methanone, ANO Blocker IV, Anoctamin Blocker IV, BBR
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1c(c(cc(c1)C(=O)c2c3c([o]c2CC)cccc3)Br)O
InChI
1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
TMEM16A-CaCC
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Zhang, C.H., et al. 2013. Am. J. Respir. Crit. Care Med.187, 374.
Huang, F., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.109, 16354.
Fujimori, S., et al. 2011. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids30, 1035.
Perez-Ruiz, F., et al. 1998. Ann. Rheum. Dis.57, 545.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable