5.00500
MALT1 Inhibitor II, Mepazine Hydrochloride
Synonym(e):
MALT1 Inhibitor II, Mepazine Hydrochloride, 10-((1-Methylpiperidin-3-yl)methyl)-10H-phenothiazine, Hydrochloride, 10-((1-Methyl-3-piperidyl)methyl)phenothiazine, Hydrochloride, 10-((1-Methyl-3-piperidinyl)methyl)-10H-phenothiazine, Hydrochloride, MALT-1 Inhibitor II, Mucosa-Associated Lymphoid tis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
gray to off-white
Löslichkeit
H2O: 2.5 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H22N2S.Cl/c1-20-12-6-7-15(13-20)14-21-16-8-2-4-10-18(16)22-19-11-5-3-9-17(19)21;/h2-5,8-11,15H,6-7,12-14H2,1H3;
InChIKey
ZGQUIYCUOPQIDJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
MALT1
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable