Wichtige Dokumente
5001S
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Synonym(e):
30% Liquid Sampling Kit
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141801
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
Qualität
special quality (Various)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 4 × 50 mL
Ursprung
USA origin
Konzentration
30% BSA
Methode(n)
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Komponenten
81070N, 81077N, 81177N, 820464
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3