Merck
5.00117
SAFC
Cholinchlorid
EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 10
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Cholinchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H14ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
200-655-4
Agentur
DAB 10
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Selbstzündungstemp.
355 °C
Wirksamkeit
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Cholinchlorid Emprove® Essential wird hauptsächlich in stark regulierten pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Saeed Hesaraki et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110592-110592 (2020-04-02)
Resin-based pit-and-fissure sealants (flowable resin composites) were formulated using bisphenol-A-glycerolatedimethacrylate (Bis-GMA)-triethylene glycol dimethacrylate-(TEGDMA)-diurethanedimethacrylate (UDMA) mixed monomers and multiple fillers, including synthetic strontium fluoride (SrF2) nanoparticles as a fluoride-releasing and antibacterial agent, yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles as an auxiliary filler, and