Wichtige Dokumente
4.91049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
high purity
Synonym(e):
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
pH-Wert
5 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-71 °C
Dichte
1.20 g/cm3
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide: ≤ 100 ppm
Wasser (K. F.): ≤ 100 ppm