Merck
48-625MAG
Millipore
MILLIPLEX® 2-Plex Phospo/Total mTOR – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
mTOR (mammalian target of rapamycin) ist eine Ser/Thr-Kinase, die zur Familie der mit Phosphatidylinositol-3-Kinase verwandten Proteinkinasen gehört. Sie vermittelt Zellwachstum, Zellproliferation, Zellmotilität, Zellüberleben, Proteinsynthese und Transkription als Reaktion auf Wachstumsfaktoren und Energiebedarf. mTOR ist Teil des Akt/mTOR-Signalwegs, bei dem es sich um einen wichtigen Signalweg zur Regulierung des Zellstoffwechsels handelt. Eine Fehlfunktion dieses Signalwegs wurde bei verschiedenen menschlichen Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit und Krebs festgestellt. mTOR wird vom MTOR-Gen kodiert. Die katalytische Untereinheit von mTOR liegt in zwei strukturell unterschiedlichen Komplexen vor: mTORC1 und mTORC2. Beide Komplexe bestehen aus unterschiedlichen interagierenden Proteinen und sind in verschiedenen subzellulären Kompartimenten zu finden, welche die Aktivierung und Funktion des jeweiligen Komplexes beeinflussen. Die Kernkomponenten von mTORC1 setzen sich zusammen aus mTOR, dem regulatorisch-assoziierten Protein von mTOR (Raptor) und dem Protein MLST8 (mammalian lethal with SEC13 protein 8). Die Kernkomponenten von mTORC2 setzen sich zusammen aus mTOR, dem rapamycin-unempfindlichen Begleiter von mTOR (RICTOR), MLST8 und dem Protein mSIN1 (mammalian stress-activated protein kinase interacting protein 1).Das MILLIPLEX® MAP 2-Plex Phospho/Total mTOR Kit enthält alle Komponenten, die für die Messung von Gesamt-mTOR und phosphoryliertem mTOR (Ser2448) erforderlich sind. Das MILLIPLEX® MAP 2-Plex Phospho/Total mTOR magnetic bead Kit wurde für den gleichzeitigen Nachweis von phosphoryliertem mTOR (Ser2448) und Gesamt-mTOR in einem einzigen Well unter Verwendung des Luminex-Systems entwickelt. Dieser Detektionsassay ist eine schnelle und bequeme Alternative zu Western Blotting und Immunpräzipitation für die Analyse von Zelllysatproben.
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
Das MILLIPLEX® 2-Plex Phospho/Total mTOR Kit weist Gesamt-mTOR und phosphoryliertes mTOR (Ser2448) nach.Für beste Ergebnisse wird eine Inkubation über Nacht (4 °C) empfohlen.Für diesen Test werden 25 μ;l verdünntes, filtriertes Zelllysat pro Well benötigt.Dieses Kit muss mit dem mitgelieferten Assay-Puffer verwendet werden.Der empfohlene Arbeitsbereich der Proteinkonzentration für den Test liegt bei 1 bis 25 μ;g Gesamtprotein/Well (25 μ;l/Well bei 40 bis 1.000 μ;g/ml).Verfügbare Analyten:mTOR (gesamt)mTOR (Ser2448)
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.