Wichtige Dokumente
480457
Sigma-Aldrich
NF-κB-Aktivierungsinhibitor VII, CID-2858522
The NF-κB Activation Inhibitor VII, CID-2858522 controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
NF-κB-Aktivierungsinhibitor VII, CID-2858522
Größe auswählen
10 MG
CHF 154.00
CHF 154.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 154.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H39N3O3
Molekulargewicht:
465.63
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 154.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
>95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, selektiver Inhibitor der NF-κ;B-Aktivierung, die durch PKC-Signalweg-Aktivatoren wie PMA (IC50 = 70 nM) in einem HEK293-zellbasierten NF-κ;B-Luciferase-Reportergen-Assay induziert wird. Der Inhibitor hemmt diese, indem er PKC nachgeschaltet, aber IKKβ; vorgeschaltet wirkt, ohne dabei andere NF-κ;B-Aktivierungswege zu hemmen. Bei 10 µ;M hemmt diese Verbindung in einer Gruppe von 353 Proteinkinasen nur Raf, TLK1 und JAK2 um 57 %, 70 % bzw. 53 %. Darüber hinaus schwächt sie die durch CD3/CD28 und PMA/Ionomycin induzierte Produktion von IL-2 durch Jurkat-T-Zellen (IC50<;5 µ;M) und die durch Anti-IgM stimulierte Proliferation von murinen B-Lymphozyten (IC50 = 2 µ;M) ab.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Peddibhotla, S., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 4793.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3