Wichtige Dokumente
480275
Sigma-Aldrich
β-NGF, human, rekombinant, NSO-Zellen
Synonym(e):
β-Nervenwachstumsfaktor, human, rekombinant
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Rekombinant
expressed in NSO cells
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤100 pg/μg Endotoxin (pg/μg β-NGF)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinanter, humaner β;-Nervenwachstumsfaktor, der in NSO-Zellen exprimiert wird. Beteiligt an neuroimmunen Interaktionen und Entzündungen.
Biochem./physiol. Wirkung
ED₅;₀; = 800–1.500 pg/ml, gemessen in einem Zellproliferationstest mit einer faktorabhängigen menschlichen erythroleukämischen Zelllinie.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus steril gefilterter Lösung in PBS mit 50 µ;g BSA/µ;g β;-NGF.
Rekonstituierung
Mit steriler PBS, die mindestens 0,1 % HSA oder BSA enthält, auf eine Konzentration von ≥;1 µ;g/ml rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden. Stammlösungen sind bei -70 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Leon, A., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3739.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3