Fortfahren mit
H2138
Hexamethoniumchlorid
solid (hygroscopic)
Synonym(e):
N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylendiammoniumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 33.70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 127.00
CHF 107.95
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N(Cl)(CH2)6N(Cl)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-465-1
Beilstein/REAXYS Number:
3714806
MDL number:
Form:
solid (hygroscopic)
CHF 33.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid (hygroscopic)
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
PYIHTIJNCRKDBV-UHFFFAOYSA-L
General description
Nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) forms a ligand-gated ion channel made up of four different subunits. Each subunit contains an extracellular amino-terminal domain (hydrophilic) and carboxylic terminal domain and four transmembrane domains. nAChR is an allosteric and transmembrane protein localized to the neuromuscular junction.
Application
Hexamethonium chloride has been used to block the responses of nicotinic receptors towards it agonists. It has also been used to study the mechanosensitivity of viscerofugal neurons.[1]
Biochem/physiol Actions
Hexamethonium chloride preferentially blocks nicotinic receptors at autonomic ganglia, crosses blood-brain barrier only at high doses. Nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) is responsible for cognitive functions. Blocking this receptor results in cognitive impairment. nAChR antagonist is used to study the effect of loss of receptor function. Hexamethonium has a peripheral action over blocking the nAChR.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0879A2846SML1229
form
solid (hygroscopic)
form
-
form
solid
form
powder
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
color
white
color
-
color
off-white to light tan
color
white to beige
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)