06-600
Anti-NR2B-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Grin2B(537804)
chimpanzee ... Grin2B(473373)
dog ... Grin2B(494009)
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
rhesus monkey ... Grin2B(698571)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurotransmitter und Rezeptoren
Neurodegenerative Erkrankungen
Neurowissenschaft
Qualität
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge des Antikörpers wiesen NR2B (~180 kDa) in einem mikrosomalen Rattenhirnpräparat nach (Katalog-Nr. 12-144).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Aliquotieren, um Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Hirngewebe der Maus
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1