Merck
07-330
Anti-PARD3-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, CTCL tumor antigen se2-5, atypical PKC isotype-specific interacting protein, par-3 (partitioning defective 3, C.elegans) homolog, par-3 partitioning defective 3 homolog (C. elegans), partitioning-defecti
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
188
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, canine, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
PAR-3 ist ein Adapterprotein, das an der asymmetrischen Zellteilung und Zellpolarisationsprozessen beteiligt ist. Es scheint eine zentrale Rolle bei der Bildung von Epithel-Tight-Junctions zu spielen. Die Assoziation mit PARD6B kann die Wechselwirkung von PAR-3 mit F11R/JAM1 und somit die Bildung der Tight Junction verhindern. Der PARD6-PAR-3-Komplex verknüpft GTP-gebundene kleine Rho-GTPasen mit atypischen Proteinkinase-C-Proteinen. PAR-3 interagiert mit PARD6A und PARD6B. Isoform 2, aber nicht mindestens Isoform 3 interagiert mit PRKCZ. PAR-3 interagiert mit PRCKI. PAR-3 bildet einen Teil eines Komplexes mit PARD6A oder PARD6B, PRKCI oder PRKCZ und CDC42 oder RAC1. PAR-3 interagiert mit F11R/JAM1. Antikörper gegen PAR-3 kommen in Seren von Patienten mit kutanen T-Zell-Lymphomen vor.
~180, 150 und 100 kDa
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 457–744 von Maus-PAR-3 (Zugangsnummer AY02657) entspricht.
Application
Der Anti-PARD3-Antikörper ist ein Antikörper gegen PARD3 und wurde in mehr als 20 Zitierungen zur Verwendung in IC und WB publiziert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelett
Forschungskategorie
Zellstruktur
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers zeigte eine positive Immunfärbung für PAR-3 in MDCK-Zellen, die mit 3 % Paraformaldehyd fixiert und anschließend mit 0,1 % Triton X-100 permeabilisiert wurden, wie durch ein unabhängiges Labor gezeigt.
Biochem/physiol Actions
Erkennt alle 3 Spleiß-Isoformen von PAR-3, Molekülmassen ~180, 150, 100 kDa.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,014 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,175 mol/l NaCl, 0,07 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-, A431- und HeLa-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen PAR-3-Isoformen in RIPA-Lysaten von 3T3/A31-, A431- und HeLa-Zellen nach.
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Other Notes
Ersetzt: MABS174
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1