Wichtige Dokumente
430-10
Millipore
Centriprep® Zentrifugenfilter zur Ultrafiltration
Regenerated Cellulose (10 kDa MWCO), 15 mL sample volume
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
Materialien
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Milliplex®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.5 mL
Speziesreaktivität
(Multi-Species)
Hersteller/Markenname
Centriprep®
Parameter
15 mL sample volume
Methode(n)
multiplexing: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
135 cm
Durchmesser
2.81 cm
Filtrationsfläche
2.84 cm2
Porengröße
10 kDa NMWCO
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Bei den Centriprep Zentrifugen-Filtereinheiten handelt es sich um Einweg-Ultrafiltrationseinheiten für die Aufreinigung, Konzentrierung und Entsalzung von biologischen Proben mit einem Volumen von 2–15 ml. Diese gebrauchsfertigen Ultrafiltrations-Kompletteinheiten können in den meisten Zentrifugen eingesetzt werden, die auf 50-ml-Zentrifugenröhrchen ausgelegt sind. Sie sind anwenderfreundlich und bieten eine hohe Flussrate. Centriprep Einheiten bestehen aus einem Probenbehälter mit Drehverschlusskappe, einem Filtratsammelbehälter mit einer geringbindenden Ultracel Membran aus regenerierter Zellulose und einer Luftverschlusskappe zur Isolierung der Probe.
Eigenschaften & Vorteile:
•Für Proben mit einem hohen Anteil an gelösten Stoffen
•Einzigartiger Inversfluss-Modus mit großem Deadstop-Volumen
•Schnelle Probenverarbeitung
•Mit folgenden Ultracel Membranen erhältlich: (3, 10, 30 und 50 kDa NMWL)
•Geeignet für Standard-Ausschwingrotoren für 50-ml-Röhrchen
Anwendungen:
Konzentrierung und Aufreinigung von partikelhaltigen Lösungen, Lösungen mit einer hohen Konzentration an gelösten Stoffen, Trennung von niedermolekularen gelösten Stoffen aus Fermenterbrühen, Zellkulturmedien und Lysaten
Filtercode: YM-10
Filtertyp: Ultrafiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
Minimales Endkonzentratvolumen: 700 µl
Physikalische Form
Farbcode: Grün
Rechtliche Hinweise
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Samantha M Logan et al.
Frontiers in molecular biosciences, 7, 97-97 (2020-06-13)
The fatty acid composition of a pre-hibernation diet can influence the depth and duration of metabolic suppression achieved by hibernators. More specifically, a diet high in n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) relative to n-3 PUFAs is essential to maximize torpor