Dokumente
428205-M
Millipore
Lck-Inhibitor
The Lck Inhibitor, also referenced under CAS 213743-31-8, controls the biological activity of Lck. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Lck-Inhibitor, 4-Amino-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-7-yl-cyclopentan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 17 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
InChIKey
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyrrolopyrimidin-Verbindung, die als potenter, reversibler, selektiver und ATP-kompetitiver Inhibitor von Lck wirkt (IC50 bei 5 µ;M ATP = <;1 nM, 2 nM, 70 nM, 1.57 µ;M and 1.98 µ;M for lck64-509 Y394, Lckcd pY394, Src, Kdr and Tie-2, respectively; IC50 at 1 mM ATP = 16 µ;M, 66 nM, 126 nM, 420 nM and 5.18 µ;M for Lck64-509 Y394, Blk, Fyn, Lyn and Csk, respectively). Only minimally affects the activities of other kinases (IC50 = 3.2 µ;M, >;33 µ;M, >;50 µ;M und >;50 µ;M für EGFR, PKC, CDC2/B bzw. ZAP-70). Außerdem blockiert es nachweislich die durch den T-Zell-Rezeptor stimulierte IL-2-Produktion in vitro (IC50<;1-40 nM in Jurkat-T-Zellen) und in vivo (ED50 = 4 mg/kg bei Mäusen, i.p.)
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Lck₆;₄;₋;₅;₀;₉; Y³;⁹;⁴;
Ziel-IC50: Bei 5 µ;M ATP = <;1 nM, 2 nM, 70 nM, 1,57 µ;M und 1,98 µ;M für Lck64-509 Y394, Lckcd pY394, Src, Kdr bzw. Tie-2; IC50 bei 1 mM ATP = 16 µ;M, 66 nM, 126 nM, 420 nM und 5,18 µ;M für Lck64-509 Y394, Blk, Fyn, Lyn und Csk
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Burchat, A.F., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 2171.
Arnold. L.D., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 2167.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3