Wichtige Dokumente
420400
Sigma-Aldrich
Maus Anti-KDEL-mAb (10C3)
liquid, clone 10C3, Calbiochem®
Größe auswählen
50 μG
CHF 424.00
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 424.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10C3, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
mouse, sheep, canine, hamster, Drosophila, rat, guinea pig, human, monkey, yeast, rabbit, porcine
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Kdelr1(68137)
Allgemeine Beschreibung
Dieser Anti-KDEL-Maus-mAb (10C3) ist zur Verwendung mit Immunblotting, Immunzytochemie und Immunpräzipitation für den Nachweis von KDEL validiert.
Erkennt die Proteine Grp78 (BiP) und Grp94.
Protein G aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt die Proteine KDEL Grp78 (BiP) und Grp94.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid (SEKDEL), das den Aminosäuren 649-654 von Grp78 der Ratte, an KLH konjugiert, entspricht
Ratte
Anwendung
Immunblotting (4 µ;g/ml, kolorimetrisch)
Immunzytochemie (5 µ;g/ml)
Immunpräzipitation (5 µ;g/ml)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Physikalische Form
In PBS, 50% Glycerol.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Hinweis zur Analyse
Positivkontrolle
RK-13-Zellen, Lebermikrosomen der Maus, Lebermikrosomen der Ratte, hitzeschockbehandelte HeLa-Zellen
Sonstige Hinweise
Erkennt auch nicht identifizierte Proteine bei ~55 kDa und ~43 kDa durch Immunblotting. Keine Kreuzreaktion mit Hsp70. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Kuznetsov, G., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 22990.
Huovila, A.-P., et al. 1992. J. Cell Biol. 118, 1305.
Munro, S., and Pelham, H.R.B. 1987. Cell48, 899.
Munro, S., and Pelham, H.R.B. 1986. Cell46, 291.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Smriti A Agrawal et al.
Human molecular genetics, 26(14), 2667-2677 (2017-05-06)
Retinitis pigmentosa (RP) is the most common form of inherited retinal dystrophy. We recently identified mutations in REEP6, which encodes the receptor expression enhancing protein 6, in several families with autosomal recessive RP. REEP6 is related to the REEP and
Vangelis Kondylis et al.
Autophagy, 9(6), 861-880 (2013-03-14)
Activation of TLR signaling has been shown to induce autophagy in antigen-presenting cells (APCs). Using high-resolution microscopy approaches, we show that in LPS-stimulated dendritic cells (DCs), autophagosomes emerge from MHC class II compartments (MIICs) and harbor both the molecular machinery
Michael A Robichaux et al.
Disease models & mechanisms, 15(5) (2022-03-12)
The P23H mutation in rhodopsin (Rho), the rod visual pigment, is the most common allele associated with autosomal-dominant retinitis pigmentosa (adRP). The fate of misfolded mutant Rho in rod photoreceptors has yet to be elucidated. We generated a new mouse
Gary P Brennan et al.
PloS one, 8(1), e54491-e54491 (2013-01-30)
14-3-3 proteins are ubiquitous molecular chaperones that are abundantly expressed in the brain where they regulate cell functions including metabolism, the cell cycle and apoptosis. Brain levels of several 14-3-3 isoforms are altered in diseases of the nervous system, including
Suzie J Scales et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 31(9), 2044-2064 (2020-08-09)
APOL1 is found in human kidney podocytes and endothelia. Variants G1 and G2 of the APOL1 gene account for the high frequency of nondiabetic CKD among African Americans. Proposed mechanisms of kidney podocyte cytotoxicity resulting from APOL1 variant overexpression implicate