411423
Mouse Anti-Human IgA, Secretory (HP6141)
liquid, clone HP6141, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
HP6141, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG: <0.01%
Human IgE: <0.01%
Human IgM: <0.01%
Human IgA1: <0.01%
Human IgA2: <0.01%
Human secretory IgA: 100%
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Reimer, C.B., et al. 1989. Immunol. Letters21, 209.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable