Merck
407241
Sigma-Aldrich
Insulin-abbauendes Enzym, His•Tag®, Ratte, rekombinant, S. frugiperda
Synonym(e):
Insulysin, IDE
Größe auswählen
50 μG
CHF 656.00
CHF 656.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 656.00
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
CHF 656.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥3 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes Ratteninsulin-abbauendes Enzym, das an eine His•;Tag-Sequenz fusioniert ist und in S. frugiperda-Insektenzellen exprimiert wird. Das Insulin-abbauende Enzym (Insulysin) ist eine Metalloprotease, die Insulin und viele verschiedene andere Peptide abbaut, darunter Glucagon, insulinähnlicher Wachstumsfaktor I und II, das atriale natriuretische Peptid, TGF-α; und Amyloid-Peptide. Berichten zufolge sind die Aβ;-Peptidwerte im Gehirn von Insulysin-defizienten Mäusen im Vergleich zu Wildtyp-Mäusen umgekehrt proportional.
Rekombinantes Ratteninsulin-abbauendes Enzym, das an eine His•;Tag-Sequenz fusioniert ist und in S. frugiperda-Insektenzellen exprimiert wird. Eine Metalloprotease, die Insulin und viele andere Peptide, z. B. Amyloid-Peptide, abbaut.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 37 °;C und einem pH-Wert von 7,3 die Hydrolyse von 1 µ;mol iodiertem Insulin pro Stunde katalysiert.
Physikalische Form
In 100 mM Kaliumphosphatpuffer, 20 % Glycerin, pH-Wert 7,3.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Hersh, L.B. 2003. Curr. Pharm. Des.9, 449.
Miller, B.C., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 6221.
Song, E.S., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 49789.
Mukherjee, A. und Hersh, L.B. 2002. J. Alzheimer′s Dis.4, 341.
Song, E.S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 1152.
Becker, A.B. und Roth, R.A. 1995. Methods Enzymol.248, 693.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1