401481
IKK-2 Inhibitor IV
The IKK-2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 507475-17-4, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
IKK-2 Inhibitor IV, [5-( p-Fluorophenyl)-2-ureido]thiophene-3-carboxamide, TPCA-1
Größe auswählen
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)c2[s]c(c(c2)C(=O)N)NC(=O)N
InChI
1S/C12H10FN3O2S/c13-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(14)17)11(19-9)16-12(15)18/h1-5H,(H2,14,17)(H3,15,16,18)
InChIKey
SAYGKHKXGCPTLX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
IKK-2
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Karin, M., et al. 2004. Nat. Rev. Drug Discov.3, 17.
Roshak, A.K., et al. 2002. Inflamm. Res.51, S4.
WGK
WGK 3