Dokumente
401164
Sigma-Aldrich
Humanes IgD, Myelomplasma
Synonym(e):
IgD Protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Natives IgD aus menschlichem Myelomplasma.
Natives IgD aus menschlichem Myelomplasma. Immunglobuline (Ig) sind in Serum und Gewebeflüssigkeiten aller Säugetiere vorkommende Glykoproteine. Manche Ig fungieren als Zelloberflächenrezeptoren und andere sind Antikörper, die in Blut oder Gewebsflüssigkeit vorkommen. Ig-Moleküle weisen zwei funktionelle Regionen auf. An einer werden Antigene gebunden und die andere steuert Effektorfunktionen, wie die Bindung an Wirtszellen. Strukturell betrachtet verfügen Ig über zwei identische schwere Polypeptidketten und zwei identische leichte Polypeptidketten, die über Disulfidbindungen miteinander verbunden sind. Die schweren Ketten bestimmen die Klasse und Unterklasse (Isotyp) des Ig. Die meisten höheren Säugetiere weisen fünf unterschiedliche Immunglobulinklassen auf: IgG, IgA, IgM, IgD und IgE. CALBIOCHEM Immunglobuline werden strengen Reinheits- und Identitätsanalysen unterzogen. Die meisten Immunglobulinprodukte werden mittels Immundiffusion, Immunelektrophorese und SDS-PAGE geprüft.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 150 mM NaCl, 10 mM TRIS-HCl, 10 mM EACA, 0,05 % NaN₃;, pH-Wert 8,0.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable