Merck
3810CBC
Millipore
L-Histidin
free base
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)-propionsäure, NSC 137773
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
Beilstein:
84088
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChIKey
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Vorstufe von Histamin. Umwandlung durch Histidindecarboxylase.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable