Wichtige Dokumente
370655
Sigma-Aldrich
PKG Iα-Inhibitor, zellpermeabel
The PKG Iα Inhibitor, Cell-Permeable controls the biological activity of PKG Iα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PKG Iα-Inhibitor, zellpermeabel, DT-3, RQIKIWFQNRRMKWKKLRKKKKKH, PKG-Inhibitor VIII
Größe auswählen
1 MG
CHF 152.00
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 152.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C152H258N52O28S
Molekulargewicht:
3294.07
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein hochpotentes, reversibles, mit dem Substrat konkurrierendes, membranpermeables Peptid, das selektiv die Proteinkinase G (PKG Iα; hemmt ) (Ki = 25 nM). Hemmt das mit der Antennapedia-Homeodomäne der Drosophila fusionierte Peptid, um Membranpermeabilität zu ermöglichen. Transloziert effizient durch die Membran in die arteriellen Glattmuskelzellen und hemmt die durch Stickstoffoxid (NO-induzierte) Vasodilatation (EC50 = 47 µ;M). Hemmt die Proteinkinase A (PKA) nur in deutlich höheren Konzentrationen (Ki = 493 µ;M). Das Trägerpeptid ist ebenfalls erhältlich unter der Best.-Nr. 287895.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKG1α;
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 25 nM gegen Proteinkinase G Iα;
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-Leu-Arg-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-His-OH
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Dostmann, W. R.G., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 14772.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Malgorzata Szaroszyk et al.
Nature communications, 13(1), 149-149 (2022-01-12)
Cachexia is associated with poor prognosis in chronic heart failure patients, but the underlying mechanisms of cachexia triggered disease progression remain poorly understood. Here, we investigate whether the dysregulation of myokine expression from wasting skeletal muscle exaggerates heart failure. RNA