Wichtige Dokumente
343922
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
≥98% (HPLC), solid, thymidylate synthase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
5-Fluorouracil
Größe auswählen
1 G
CHF 109.00
CHF 109.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 109.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3FN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.77
CHF 109.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
5-Fluorouracil, Potent antitumor agent.
Beschreibung
Merck USA index - 14, 4181
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
hot water: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1[c]([nH][c]([nH]c1)=O)=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Starker Antitumor-Wirkstoff, der Aminoisobutyrat-Pyruvat-Aminotransferase hemmt. Induziert Apoptose bei menschlichen Darmkrebszelllinien.
Starker Antitumor-Wirkstoff. Hemmt Aminoisobutyrat-Pyruvat-Aminotransferase. Induziert Apoptose bei menschlichen Darmkrebszelllinien.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Aminoisobutyrat-Pyruvat-Aminotransferase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Pressacco, J., et al. 1996. Br. J. Cancer72, 939.
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Adam Germain et al.
Oncology, 102(6), 515-524 (2023-11-27)
Cancers in general, and specifically lung cancer, continue to have low patient survival rates when the patient is at an advanced stage when diagnosed. It appears that the local environment, especially fibroblasts and their signaling molecules, tends to induce metastasis
Chunfeng Liu et al.
Cell death and differentiation, 30(7), 1771-1785 (2023-05-21)
Curcumin, a natural phytochemical isolated from tumeric roots, represents a candidate for prevention and therapy of colorectal cancer/CRC. However, the exact mechanism of action and the downstream mediators of curcumin's tumor suppressive effects have remained largely unknown. Here we used
Artikel
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.