Wichtige Dokumente
317210
Millipore
DM-NITROPHEN-Reagens, Tetranatriumsalz
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis.
Synonym(e):
DM-NITROPHEN-Reagens, Tetranatriumsalz, 1-(2-Nitro-4,5-Dimethoxyphenyl)-1,2-Diaminoethan-N,N,Nʹ,Nʹ-Tetraessigsäure, 4Na, Dimethoxynitrophenamin, 4Na
Größe auswählen
5 MG
CHF 449.00
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 449.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19N3O12 · 4Na
Molekulargewicht:
561.32
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.25
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥93% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Caged Ca2+-Chelator, der bei Photolyse eine starke und schnelle Abnahme der Ca2+-Bindungsaffinität unterläuft. Kann mikroinjiziert oder zusammen mit permeabilisierten Zellen verwendet werden. Kann ebenfalls als Caged Mg2+-Chelator verwendet werden. Kd (Ca2+) = 5 nM; Kd (Mg2+) = 2-5 µ;M.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Mulkey, R.M., and Zucker, R.S. 1993. J. Physiol. 462, 243.
Zucker, R.S. 1993. Cell Calcium 14, 87.
McCray, J.A., et al. 1992. Biochemistry31, 8856.
Delaney, K.R., and Zucker, R.S. 1990. J. Physiol.426, 473.
Kaplan, J.H., and Ellis-Davies, G.C. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 6571.
Morad, M., et al. 1988. Science241, 842.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable