Merck
251406
Sigma-Aldrich
3-Methylpyrazol-5-Carboxylsäure
AS057278
Synonym(e):
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid, AS057278, MPC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
236-240 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(5(8)9)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable