Dokumente
208900
Sigma-Aldrich
Calpastatin, human, rekombinant, Domäne I
Domain I of human calpastatin.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Domäne I von humanem Calpastatin. Ein endogener Protease-Inhibitor, der spezifisch gegen Calpain -1 (Katalognr 208712) wirkt. Weist eine bessere hemmende Wirkung als die Calpain-Inhibitoren I und II auf.
Ein endogener Protease-Inhibitor, der spezifisch gegen Calpain I (Katalognr 208712) wirkt, eine Ca2+-abhängige Cysteinprotease. Kommt in Säugetier- und Vogelzellen verbreitet vor. Weist eine bessere hemmende Wirkung als Calpain-Inhibitor I (Katalognr. 208719) und Calpain-Inhibitor II (Katalognr. 208721) auf. Calpastatin entspricht Domäne I von humanem Calpastatin. Die hemmende Sequenz der humanen Domäne I besteht aus mindestens 18 Aminosäureresten.
Biochem./physiol. Wirkung
50 nmol/l hemmen die Aktivität von 7,5 µg/ml Calpain I vollständig
Primärziel
Calpain-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Homogen mittels SDS-PAGE
Sonstige Hinweise
Salamino, F., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1326.
Uemori, T., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 166, 1485.
Asada, K., et al. 1989. J. Enzyme Inhib.3, 49.
Rechtliche Hinweise
In Japan nicht erhältlich.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Philippe M Duquette et al.
Journal of neurochemistry, 152(3), 315-332 (2019-07-26)
During development, neurons extend axons toward their appropriate synaptic targets to establish functional neuronal connections. The growth cone, a highly motile structure at the tip of the axon, is capable of recognizing extracellular guidance cues and translating them into directed