Wichtige Dokumente
204910
Sigma-Aldrich
Komplement C9, human
Complement C9, Human, CAS 80295-59-6, is a native, single-chain glycoprotein present in normal human serum at 60 µg/ml.
Synonym(e):
Komplement C9, human
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥150,000 C9H50 units/mg
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, C5, C6, C7, or C8, trace
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Native humane Komplementkomponente C9. Einzelketten-Glykoprotein, das in normalem Humanserum zu 60 µg/ml vorliegt. Bei der Aktivierung von Komplement durch entweder den klassischen oder den alternativen Signalweg leitet die Bildung des C5b-Fragments die Bildung des C5b-9-Komplement-Membranangriffkomplexes (MAC) auf Zieloberflächen ein. Die vollständige Lyseaktivität von MAC tritt erst nach der Bindung von drei bis sechs C9-Molekülen an jeden C5b-8-Komplex ein.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,2, durch einen Filter mit 0,22 µm Porengröße filtriert.
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Stanley, K.K., et al. 1985. EMBO J. 4, 375.
Biesecker, G. und Muller-Eberhard, H.J. 1980. J. Immunol. 124, 1291.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable