203830
BRD2 Inhibitor II, BIC1
The BRD2 Inhibitor II, BIC1 controls the biological activity of BRD2.
Synonym(e):
BRD2 Inhibitor II, BIC1, 1-(2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)ethyl)-3-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 1-(2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-ylthio)ethyl)-3-methyl-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, BRD2 Bromodomain-Interactive Compound, BIC1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S=C(N(C)C1=C2C=CC=C1)N2CCSC3=NC4=C(N3)C=CC=C4
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable