203781
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Synonym(e):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
2% DMF: soluble
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable