200488
Bestatin Hydrochloride
InSolution, ≥98%, a metalloprotease inhibitor
Synonym(e):
InSolutionBestatin, Hydrochloride, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu, HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O.[xHCl]
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Metalloproteases
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Inoue, T., et al. 1994. J. Clin. Endocrinol. Metab.79, 171.
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable