Merck
1.94605
Supelco
2,2,4-Trimethylpentan
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Isooctan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
Qualität:
ACS reagent
bp:
98-99 °C (lit.)
Dampfdruck:
41 mmHg ( 21 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
41 mmHg ( 21 °C)
Selbstzündungstemp.
745 °F
Expl.-Gr.
6 %
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−107 °C (lit.)
Dichte
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChIKey
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup