Merck
1.94515
Supelco
Acetylaceton
EMPLURA®
Synonym(e):
2,4-Pentandion
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
741937
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
bp:
140.4 °C (lit.)
Dampfdruck:
6 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
6 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Selbstzündungstemp.
662 °F
Expl.-Gr.
11.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
140.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChIKey
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup