Merck
1.93715
Supelco
Cadmiumchlorid
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Synonym(e):
Dichlorkadmium, Kadmiumdichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CdCl2
Molekulargewicht:
183.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Dampfdichte
6.3 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 656 °C)
mp (Schmelzpunkt)
568 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany