Wichtige Dokumente
529575
Cadmiumchlorid Hydrat
99.995% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Verunreinigungen
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.