Wichtige Dokumente
1.93694
Supelco
Cobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Synonym(e):
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CoO4S · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SMILES String
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable