1.93654
Sodium nitrite
EMPLURA®
Synonym(e):
Sodium nitrite
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable