Wichtige Dokumente
1.93634
Supelco
Calcium chloride
fused, EMPLURA®
Synonym(e):
Calcium chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Form:
fused
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Form
fused
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable