Dokumente
1.93607
Supelco
Sodium hypochlorite solution
~4 % (w/w) (available chlorine)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
laboratory grade
Produktlinie
EMPLURA®
Form
solution
Konzentration
~4 % (w/w) (available chlorine)
pH-Wert
12-13 (20 °C, 68 °F)
bp
102 °C/1,013  hPa
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C (-4 °F)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.22 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Anwendung(en)
industrial hygiene
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
[O-]Cl.[Na+]
InChI
1S/ClHO.Na/c1-2;/h2H;
InChIKey
KQPBSBAEBKRAAU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93607.1021: 1 L Minimum Order Quantity: 8
1.93607.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93607.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable