Merck
1.93416
Supelco
Ameisensäure
~85%, EMPLURA®
Synonym(e):
Formic acid
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
~85%
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
57 %
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93416.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
1.93416.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C