Wichtige Dokumente
1.93259
Supelco
Ammoniumthiocyanat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Ammonium thiocyanate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH4N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChIKey
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93259.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable