Wichtige Dokumente
1.93258
Supelco
Bariumchlorid-Dihydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Barium chloride dihydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Verpackung
1.93258.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable