Merck
1.93009
Supelco
Borsäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Boric acid
About This Item
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable