Merck
191500
Millipore
1-Azakenpaullon
A Kenpaullone analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β.
Synonym(e):
1-Azakenpaullon, 1-AKP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10BrN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥94% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
InChIKey
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Kenpaullon (Katalognr. 422000)-Analogon, das als wirksamer und ATP-kompetitiver Inhibitor von GSK-3β dient (IC50 = 18 nmol/l) und eine ~100–200-fach höhere Selektivität im Vergleich zu Cdk1/B und Cdk5/p25 (IC50 = 2 µmol/l bzw. 4,2 µmol/l) aufweist. Auch als 10-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 191501).
Ein Kenpaullon(Katalognr. 422000)-Analogon, das als wirksamer und ATP-kompetitiver Inhibitor von GSK-3β dient (IC50 = 18 nmol/l). Weist im Vergleich zu Cdk1/Cyclin B und Cdk5/p25 (IC50 = 2 µmol/l bzw. 4,2 µmol/l) eine 100-fach höhere Selektivität auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
GSK-3β
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 18 nmol/l gegen GSK-3β
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kunick, C., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 413.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable