1.88021
CombiSolvent Fats
Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
Synonym(e):
Karl Fischer Solvent for fats; Karl Fischer one component solvent for fats
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: volumetric
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH-Wert
5.5 ( in H2O)
Übergangstemp.
flash point 9 °C
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F
Flammpunkt (°C)
9 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel