Wichtige Dokumente
182755
Millipore
ASB-16
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Synonym(e):
ASB-16
Größe auswählen
25 G
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
Anfragen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H50N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.21
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
20% ethanol: 1 mg/mL
water: sparingly soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C24H50N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-24(27)25-20-17-21-26(2,3)22-18-23-31(28,29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29,30)
InChIKey
CLCSYZQBLQDRQU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis. The increased solubilization produced by this detergent enables the identification of previously undetected membrane proteins.
Warnhinweis
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstituierung
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Sonstige Hinweise
Flatman, P. W., et al. 2005. J. Physiol.563, 421.
Herbert, B. 1999. Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M., et al. 1998. Electrophoresis19, 1901.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable