Dokumente
18-160
Millipore
Protein A, HRP-Konjugat
1 mg Protein A, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
Synonym(e):
detection reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41105332
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
Form
solid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
Geeignet für Immunblots (Western oder Dot Blot), ELISA, Immunperoxidase-Elektronenmikroskopie und Immunhistochemie.
Physikalische Form
Chromatografisch reines, an Meerrettichperoxidase konjugiertes Protein A, das aus 0,02 mol/l Kaliumphosphat, 0,15 mol/l NaCl, pH-Wert 7,2, 10 mg/ml BSA-Immunglobulin lyophilisiert wurde und frei von Protease ist
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisiert: Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Rehydriert: Bei -20 °C 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fabrizio Piazza et al.
Annals of neurology, 73(4), 449-458 (2013-04-30)
Cerebral amyloid angiopathy-related inflammation (CAA-ri) is characterized by vasogenic edema and multiple cortical/subcortical microbleeds, sharing several aspects with the recently defined amyloid-related imaging abnormalities (ARIA) reported in Alzheimer's disease (AD) passive immunization therapies. Herein, we investigated the role of anti-amyloid
Om Prakash et al.
Indian journal of microbiology, 57(2), 218-225 (2017-06-15)
An endophytic species of Micrococcus was isolated from Aloe vera leaf (syn. Aloe barbadensis) and screened for protease production with five other species of Micrococcus. Data indicated that endophytic Micrococcus aloeverae AE-6 MCC 2184T and Micrococcus yunnanensis DSM 21948T showed
Xiaohong Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 291(16), 8440-8452 (2016-01-31)
T cell activation following antigen binding to the T cell receptor (TCR) involves the mobilization of intracellular Ca(2+) to activate the key transcription factors nuclear factor of activated T lymphocytes (NFAT) and NF-κB. The mechanism of NFAT activation by Ca(2+)
SRSF5 Regulates the Expression of BQ323636.1 to Modulate Tamoxifen Resistance in ER-Positive Breast Cancer.
Tsoi, et al.
Cancers, 15 (2023)
Maria Caterina Rotiroti et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 28(9), 1974-1986 (2020-06-12)
The successful implementation of chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy in the clinical context of B cell malignancies has paved the way for further development in the more critical setting of acute myeloid leukemia (AML). Among the potentially targetable AML