178493
Apoptosis Activator III, Embelin
The Apoptosis Activator III, Embelin, also referenced under CAS 550-24-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Apoptosis Activator III, Embelin, Embelin, Embelia ribes, XIAP inhibitor, Embelin, 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
InChIKey
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
BIR3
Verpackung
Warnhinweis
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Nikolovska-Coleska, Z., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 2430.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable