Merck
1.72571
SAFC
Magnesiumchlorid Hexahydrat
extra pure, for table water, FCC, E 511
Synonym(e):
Magnesiumdichlorid
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E511
EG-Index-Nummer:
232-094-6
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
117 °C (decomposition)
Löslichkeit
468.7 g/L
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Anwendung
Magnesium chloride hexahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable